Learn More
Micronova™ Jabones y desinfectantes de manos
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Desinfectante de superficie y mano enguantada
Gel antiséptico para manos
Jabón de manos antibacteriano
Jabón de manos y guantes
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
Combina la dispensación sin contacto con la instalación sin complicaciones y un cambio fácil de frascos
Los productos de cuidado de manos Micronova son suaves y eficaces y cuentan con emolientes incorporados para la piel de las manos que se lavan con frecuencia. Los frascos con bomba dosificadora de 500 ml se pueden utilizar como dispensadores independientes o con el dispensador de jabón sin contacto M-Zone™ MicroDispenser™ (ICDISP-3) para garantizar resultados no contaminados.
- Desinfectante de manos instantáneo NovaClenz™ - Fabricado con etanol al 62 % para ayudar a prevenir la transferencia viral. Eficaz contra las bacterias, incluyendo: pseudomonas, salmonela y estafilococos. Eficaz en la reducción de las infecciones nosocomiales. Reforzado con emolientes para hidratar las manos.
- Jabón de manos antimicrobiano Hy-G-Clenz™ - Hecho con 0,13 % de cloruro de benzalconio y emolientes naturales. Efectivo contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas. Actividad persistente de hasta tres horas. Tiene pH equilibrado e hidratantes naturales, ideales para el lavado frecuente de manos. Cumple con las normas OSHA.
- Solución de alcohol isopropílico estéril AquaHol™ -- Hecha con IPA esteril al 70 % en 30 % de agua de calidad WFI, y cumple con los requisitos USP. Filtrado terminal a 0,1 micrómetros. Irradiado con radiación gamma. Ideal para usar en guantes para salas limpias.
- Jabón de manos NovaDyne™ de uso general -- Jabón de manos con loción suave y pH equilibrado. Fabricado con hidratantes integrados/emolientes de la piel, ideales para lavarse las manos con frecuencia.
- Jabón de manos bajo en sodio LoNa™: jabón de manos y limpiador de guantes bajo en iones y con poca espuma, especialmente diseñado para salas limpias de alta tecnología; menos de 100 ppb de sodio. Con pH equilibrado y lo suficientemente puro para usarse en la cara.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Jabón de manos y guantes |
| Color-coded | No |
| Formulario | Viscous Liquid |
| pH | 5.5 to 6.5 |
| Scent | Floral |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Clear to Straw |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Punto de ebullición | 100 °C |
| Instrucciones de cuidado | Rub hands together for 20 seconds. Rinse thoroughly with warm running water. |
| Mostrar más |