Learn More
Micronova™ Jabones y desinfectantes de manos
Código de producto. p-100333 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Desinfectante de superficie y mano enguantada
Gel antiséptico para manos
Jabón de manos antibacteriano
Jabón de manos y guantes
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Tipo de producto Esterilidad unitSize
13454999 Gel antiséptico para manos No estéril paquete de 6
13127296 Jabón de manos antibacteriano No estéril paquete de 6
12832447 Desinfectante de superficie y mano enguantada Estéril paquete de 6
13107296 Jabón de manos y guantes No estéril paquete de 6
4 options
Código de producto. 13454999
Marca: Micronova™ IC210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una gama de jabones y desinfectantes formulados con ingredientes muy eficaces y no irritantes, ideales para uso frecuente en entornos limpios y controlados. Diseñados para su uso con MicroDispenser™. Los jabones y desinfectantes de gel incluyen una bomba dosificadora.
Combina la dispensación sin contacto con la instalación sin complicaciones y un cambio fácil de frascos
Los productos de cuidado de manos Micronova son suaves y eficaces y cuentan con emolientes incorporados para la piel de las manos que se lavan con frecuencia. Los frascos con bomba dosificadora de 500 ml se pueden utilizar como dispensadores independientes o con el dispensador de jabón sin contacto M-Zone™ MicroDispenser™ (ICDISP-3) para garantizar resultados no contaminados.
  • Desinfectante de manos instantáneo NovaClenz™ - Fabricado con etanol al 62 % para ayudar a prevenir la transferencia viral. Eficaz contra las bacterias, incluyendo: pseudomonas, salmonela y estafilococos. Eficaz en la reducción de las infecciones nosocomiales. Reforzado con emolientes para hidratar las manos.
  • Jabón de manos antimicrobiano Hy-G-Clenz™ - Hecho con 0,13 % de cloruro de benzalconio y emolientes naturales. Efectivo contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas. Actividad persistente de hasta tres horas. Tiene pH equilibrado e hidratantes naturales, ideales para el lavado frecuente de manos. Cumple con las normas OSHA.
  • Solución de alcohol isopropílico estéril AquaHol™ -- Hecha con IPA esteril al 70 % en 30 % de agua de calidad WFI, y cumple con los requisitos USP. Filtrado terminal a 0,1 micrómetros. Irradiado con radiación gamma. Ideal para usar en guantes para salas limpias.
  • Jabón de manos NovaDyne™ de uso general -- Jabón de manos con loción suave y pH equilibrado. Fabricado con hidratantes integrados/emolientes de la piel, ideales para lavarse las manos con frecuencia.
  • Jabón de manos bajo en sodio LoNa™: jabón de manos y limpiador de guantes bajo en iones y con poca espuma, especialmente diseñado para salas limpias de alta tecnología; menos de 100 ppb de sodio. Con pH equilibrado y lo suficientemente puro para usarse en la cara.
Especificaciones
Tipo de producto Gel antiséptico para manos
Color-coded No
Formulario Gel
pH 7
Scent Unscented
Esterilidad No estéril
Aspecto Clear
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Punto de ebullición 77.78°C (172°F)
Instrucciones de cuidado Keep at ambient temprature. Avoid direct sunlight. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition.
Certificaciones/conformidad Certificate of Analysis
Color Rosa
Composición Gel desinfectante de etanol al 60 %
Concentración 65 to 72%
Tipo de recipiente HDPE
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa.
Densidad 0.89 g/mL at 20°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7.75 x 1.75 x 3.75
Desechables Single-use
filtradas por Non-filtered
Inflamable Yes
Para utilizar con (aplicación) Reduce la incidencia de infecciones intrahospitalarias
Altura (imperial) 7.75 in.
Altura (métrico) 19.69 cm
Longitud (imperial) 3.75 in.
Longitud (métrico) 9.53 cm
Envase Polyethylene lined carton
Cantidad 6/Cs.
Tamaño 500 mL
Solubilidad Easily soluble in cold water and hot water.
Modelo Stackable
Viscosidad 47,000 and 150,000 mPa.s.
Volumen (imperial) 16.9 oz.
Volumen (métrico) 500 ml
Peso (imperial) 16.9 oz.
Peso (métrico) 0.5 kg
Anchura (imperial) 1.75 in.
Anchura (métrico) 4.45 cm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • X6 NovaClenz hand sanitiser Sanofi ref:  9NI0024A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE, BENZALKONIUM CHLORIDE, POTASSIUM HYDROXIDE