Learn More
Micronova™ Mangos de acero inoxidable de desconexión rápida SSU
Los mangos de acero inoxidable electropulido básicos con fijaciones de desconexión rápida que funcionan con todas las herramientas de limpieza y los adaptadores de fregona de la serie Micronova QD. Disponibles para una amplia gama de longitudes fijas y extensibles.
Marca: Micronova™ SSU-5
56.09 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
El mango al completo se puede esterilizar en autoclave
Los mangos SSU de desconexión rápida de acero inoxidable Micronova están fabricados con acero inoxidable electropulido 304 con componentes de policetona que proporcionan conexiones integrales, resistentes y fuertes para un uso eficiente y duradero. La fijación de desconexión rápida incluida está diseñada para su uso con los adaptadores de fregona y las herramientas de limpieza de la serie QD.
- Mangos básicos que funcionan con todos los sistemas de fregona Micronova
- Acero inoxidable electropulido con componentes de policetona
- Conexiones resistentes y fuertes para un uso duradero
- Disponible en longitudes fijas o extensibles:
- Mangos de longitud fija disponibles de 20 cm a 1,5 m
- Mangos extensibles disponibles de 1 m a 3 m
- Para su uso con los adaptadores de la serie QD
- Se puede utilizar con herramientas QP y bastidores con adición del adaptador SSA
- Buena compatibilidad con desinfectantes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Mango fijo, fijación de desconexión rápida | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo | |
Cabezal de fregona para limpieza y desinfección de salas limpias |
37 in | |
94 cm | |
Productos químicos, corrosión | |
Mopas | |
Acero inoxidable (304), electropulido, conectores de policetona, Polyketone |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
045895-000 | Certificado de conformidad | 25/10/2024 | SSU-5 |
044187-000 | Certificado de conformidad | 08/07/2024 | SSU-5 |
043209-000 | Certificado de conformidad | 17/04/2024 | SSU-5 |
042585-000 | Certificado de conformidad | 10/04/2024 | SSU-5 |
041290-000 | Certificado de conformidad | 15/12/2023 | SSU-5 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%