Learn More
Micronova™ Mangos de acero inoxidable de desconexión rápida SSU
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Mango extensible
Mango extensible universal
Mango extensible, fijación de desconexión rápida
Mango fijo
Mango fijo, fijación de desconexión rápida
Longitud (imperial):
12 in
14/23 pulg
18/36 pulg
25 in
37 in
38/72 pulg
51 in
61 in
62/120 pulg
De 47 a 80 in
Packungsgröße:
1 PCS
cada uno
Beschreibung
El mango al completo se puede esterilizar en autoclave
Los mangos SSU de desconexión rápida de acero inoxidable Micronova están fabricados con acero inoxidable electropulido 304 con componentes de policetona que proporcionan conexiones integrales, resistentes y fuertes para un uso eficiente y duradero. La fijación de desconexión rápida incluida está diseñada para su uso con los adaptadores de fregona y las herramientas de limpieza de la serie QD.
- Mangos básicos que funcionan con todos los sistemas de fregona Micronova
- Acero inoxidable electropulido con componentes de policetona
- Conexiones resistentes y fuertes para un uso duradero
- Disponible en longitudes fijas o extensibles:
- Mangos de longitud fija disponibles de 20 cm a 1,5 m
- Mangos extensibles disponibles de 1 m a 3 m
- Para su uso con los adaptadores de la serie QD
- Se puede utilizar con herramientas QP y bastidores con adición del adaptador SSA
- Buena compatibilidad con desinfectantes
- Esterilizable en autoclave
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Mango fijo |
| Color | Gray |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Resistente a | Productos químicos, corrosión |
| Instrucciones de cuidado | Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo |
| Para utilizar con (equipo) | Mopas |
| Descripción | Accesorio de desconexión rápida |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur