Learn More
Micronova™ Mangos de acero inoxidable de desconexión rápida SSU
Los mangos de acero inoxidable electropulido básicos con fijaciones de desconexión rápida que funcionan con todas las herramientas de limpieza y los adaptadores de fregona de la serie Micronova QD. Disponibles para una amplia gama de longitudes fijas y extensibles.
Marca: Micronova™ SSU-10
Descripción
El mango al completo se puede esterilizar en autoclave
The Micronova Stainless Steel Quick Disconnect SSU Handles are made from 304 electropolished stainless steel with polyketone components that provide strong, hard-wearing all-around connections for efficient and long lasting use. The included Quick Disconnect attachment is designed for use with the QD series mop adapters and cleaning tools.
- Fundamental handles that work with all Micronova mopping systems
- Electropolished stainless steel with Polyketone components
- Strong, hard-wearing connections for long lasting use
- Available fixed or extendible:
- Fixed length handles available from 8 in (20 cm) to 5 feet (1.5 m)
- Extension handles available from 3 feet (1 m) to 10 feet (3 m)
- For use with all QD series adapters
- May be used with QP tools and frames with addition of the SSA adapter
- Good compatibility with disinfectants
- Autoclavable
Especificaciones
Mango extensible | |
No estéril | |
Autoclavable | |
Store at Ambient Temperature. Rinse to remove Disinfectant before Autoclave or Storage | |
Accesorio de desconexión rápida | |
Electropolished Stainless Steel (304), Polyketone |
47 to 80 in. | |
119 to 203 cm | |
Chemicals, Corrosion | |
Mopas | |
Mop Handle for Cleaning and Sanitizing Cleanrooms |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
047345-000 | Certificado de conformidad | 31/12/2024 | SSU-10 |
046694-000 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | SSU-10 |
045716-000 | Certificado de conformidad | 15/10/2024 | SSU-10 |
043754-000 | Certificado de conformidad | 17/06/2024 | SSU-10 |
041314-000 | Certificado de conformidad | 15/12/2023 | SSU-10 |