Learn More
Micronova™ Cepillo de válvula
Un cepillo grande de cerdas de poliéster y forma ovalada con un núcleo y mango de plástico sin BPA, diseñado para limpiar bidones, depósitos y cestillos.
75.60€ - 91.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Cepillo de válvula |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Color | Blanco |
Contenido y almacenamiento | Mantener a temperatura ambiente |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Diámetro (métrico) | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud (imperial) | Diámetro (métrico) | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12715755
|
Micronova™
BRWH-50 |
40,6 cm | 16 in | 10,2 cm | 4 in |
75.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12745755
|
Micronova™
BRWH-70 |
76,2 cm | 30 pulg | 10,2 cm | 4 in |
91.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
El cepillo de válvula Micronova es ideal para la limpieza de equipos, como bidones, depósitos y cestillos. Todos los materiales de construcción se producen a partir de resinas base sin BPA y aprobadas por la FDA.
- Cepillo grande de forma ovalada con mango acoplado
- Ideal para limpiar bidones, depósitos, cestillos y otros equipos
- Cerdas de poliéster con núcleo y mango de plástico
- Sin BPA y aprobado por la FDA
Especificaciones
Cepillo de válvula | |
Blanco | |
No | |
Poliéster |
No estéril | |
Mantener a temperatura ambiente | |
Cepillo de válvula para limpiar bidones, depósitos y cestillos | |
Productos químicos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Micronova™ Cepillo de válvula