Learn More
Witeg™ Micropipetas
Witeg™ las micropipetas son pipetas monocanal de microlitros precisas, robustas y prácticas.
195.00€ - 283.00€
Especificaciones
Exactitud | 1,6 μl |
---|---|
ClipTip | Expulsión de puntas |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Para utilizar con | Dispensación de precisión |
Número de canales | 1 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11899903
|
Witeg™
5 402 200 |
De 20 to 200 μl |
283.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11825844
|
Witeg™
5 402 901 |
De 200 to 1000 μl |
195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- High quality pipette, made in Germany
- Economically priced
- Perfect for precise laboratory applications
- 7 color-coded single-channel models
- High accuracy and precision according to DIN EN ISO 8655-2
- Ergonomically designed and low weighted
- Optimized spring force for comfortable pipetting
- Robust and stable construction
- Tip ejector and piston made of stainless steel
- Suitable for all established brands of pipette tips
- Completely autoclavable at 121°C (5000mL filter is not autoclavable)
- Individual certificate and serial number
- DE-M marked according to German calibration law
Especificaciones
1,6 μl | |
Autoclavable | |
1 | |
Dispensación de precisión |
Expulsión de puntas | |
Dispensación de precisión | |
Micropipeta | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Witeg™ Micropipetas