Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para microplaca para rotor basculante de microplacas M-20
Integre estos soportes de microplacas con el rotor basculante para microplacas.
Marca: Thermo Scientific™ 75003625
1086.35 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Integre los soportes para microplacas Thermo Scientific™ para el rotor basculante de microplaca M-20 para añadir flexibilidad al rotor basculante.
Incluye:
Soportes herméticos, incluye bandejas y tapas (juego de 2) Las juntas tóricas de repuesto para tapas se ofrecen como un juego de cuatro, con grasa.
Especificaciones
Soportes de microplacas | |
Soportes para microplaca sellados | |
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U. |