Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplaca de 96 pocillos para inmunoanálisis Maxisorp
Marca: Thermo Scientific™ Nunc™ 476635
1348.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El sistema de fase sólida transferible (TSP) facilita el análisis mediante un método ELISA de dos tipos de analitos simultáneamentePropiedades uniformes de adsorción
Ideal para detectar cultivos de hibridoma y para producir anticuerpos.
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
96 | |
U |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
MaxiSorp |
Título del producto
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplaca de 96 pocillos para inmunoanálisis Maxisorp > Transferencia de poliestireno con fondo en U para 21 fundas de sistema de fase sólida (TSP) de 10 placas transparentes con una superficie total de 95 mm2 Thermo Scientific Nunc
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido