Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Placa de verificación
Placa de verificación Multiskan, 16 longitudes de onda
Placa de verificación Multiskan, 8 longitudes de onda
Placa de verificación espectrofotométrica
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Las placas de verificación para lectores de microplacas Thermo Scientific son sistemas de verificación del rendimiento específicos que ayudan a verificar y documentar los parámetros de rendimiento clave de Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL y Varioskan LUX.
Las placas de verificación Multiskan y la placa de verificación espectrofotométrica permiten verificar parámetros como la precisión fotométrica, la precisión y la linealidad, así como la precisión de la longitud de onda y la radiación de luz dispersa.
La placa de verificación luminométrica Lumiwell está diseñada para ser una referencia independiente de unidad de luz relativa para la luminometría con los lectores de microplacas de luminiscencia Thermo Scientific.
Recomendamos volver a calibrar las placas de verificación de manera periódica. La frecuencia de la calibración depende del uso y de los procedimientos del laboratorio. Sin embargo, la recalibración debe realizarse al menos cada dos años.
La placa de verificación luminométrica Lumiwell está diseñada para ser una referencia independiente de unidad de luz relativa para la luminometría con los lectores de microplacas de luminiscencia Thermo Scientific.
Recomendamos volver a calibrar las placas de verificación de manera periódica. La frecuencia de la calibración depende del uso y de los procedimientos del laboratorio. Sin embargo, la recalibración debe realizarse al menos cada dos años.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa de verificación espectrofotométrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas Varioskan LUX, Multiskan Sky, Multiskan Skyhigh |
| Tipos de placas | Placa de verificación |
| Línea de productos | Varioskan |
| Incluye | Placa de verificación espectrofotométrica rastreable por el NPL (Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido) y el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU.) Certificado de calibración Adaptador para placa de verificación espectrofotométrica Dispositivo de memoria USB de placa de verificación que incluye sesiones de software SkanIt™ y archivos de referencia Maletín de transporte para placa de verificación espectrofotométrica |