Learn More
Thermo Scientific™ Preparation Rack, 96-well, with cover
Gradilla de preparación de muestras Thermo Scientific™ de 96 pocillos.
Marca: Thermo Scientific™ PRK0963
42.83 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Gradilla de preparación de muestras Thermo Scientific™ de 96 pocillos.
Para todos los tubos de 0,2 ml, tiras de tubos, placas de PCR Piko™ de 24 pocillos y placas de 96 pocillos sin faldón o con semifaldón.
- Gradilla azul, tapa transparente
- El tamaño estándar para el sector se adapta a rotores de centrífuga para microplacas
- La tapa transparente permite apilar y visualizar fácilmente las muestras
Incluye:
Recomendada para:
Manipulación, preparación y almacenamiento de muestras
Especificaciones
Rack para microplacas | |
Tubos de 0,2 ml | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
5 racks |
Azul/transparente, Transparente | |
Rectángulo | |
5 racks |