Includes
Abrazaderas para microplacas con cuatro posiciones en plataforma de aluminio
- Velocidad de agitación variable: De 150 a 1000 rpm
- Colocación rápida y sencilla de cualquier microplaca de profundidad estándar
- Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático
- La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
- Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
- La temperatura de funcionamiento de 5 °C a 40 °C permite su uso en refrigeradores, salas frías y incubadores sin CO2
- Con capacidad para hasta cuatro microplacas
- El temporizador electrónico fácil de usar garantiza una cuenta atrás precisa y la repetibilidad de incubaciones afectadas por el paso del tiempo
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 2,5 mm (0,1 in) |
| Capacidad portante (métrico) | 5 kg |
| Exactitud del control de velocidad | Exactitud de la velocidad: ± 1 rpm |
| Intervalo de velocidad | De 150 a 1000 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 40 °C |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE, Reino Unido y CN |
| Material | Plataforma de aluminio |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 320 x 260 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 415 x 293 x 143mm |
| Mostrar más |