Learn More
Grant Instruments™ Termoagitador de microplacas
Pueden utilizarse con todos los tipos de microplacas de profundidad estándar y ofrecen tres instrumentos en uno para conseguir la máxima versatilidad y eficacia. El termoagitador de microplacas Grant Instruments™ proporciona una excelente uniformidad de la temperatura en toda la plataforma y las microplacas.
1976.90€ - 2146.50€
Especificaciones
Órbita | 2 mm |
---|---|
Intervalo de velocidad | De 250 a 1200 rpm |
Requisitos eléctricos | 120/230 V, 50/60 Hz |
Uniformidad de temperatura | De 0,25 C a 37 °C |
Pantalla | LCD de 2 líneas × 16 caracteres |
Código de producto | Marca | Admite | Fondo (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Fondo (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12925511
|
Grant Instruments™
PHMP |
2 microplacas de 96 o 364 pocillos | 250 mm | PHMP |
1976.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15430484
|
Grant Instruments™
PHMP-100 |
2 microplacas de 96 o 364 pocillos | 260 mm | PHMP-100 |
2146.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11481038
|
Grant Instruments™
PHMP-4 |
4 microplacas de 96 o 364 pocillos | 390mm | PHMP-4 |
2003.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Intervalo de ajuste de temperatura: De + 25 °C a 100 °C
- Estabilidad de la temperatura ± 0.1 °C, uniformidad de la temperatura ± 0.2 °C gracias al sistema de calentamiento bidireccional (plataforma y tapa)
- Velocidad de agitación: De 250 a 1200 rpm
- Calentamiento rápido
- Funcionamiento continuo o programado, con zumbador de alarma y función de apagado automático
- Selección de dos modelos con capacidad para dos (PHMP) o cuatro (PHMP-4) microplacas de 96 o 384 pocillos
- La tapa calefactada cubre completamente la placa calefactora plana para proporcionar calefacción bidireccional y una excelente estabilidad de la temperatura y uniformidad al mismo tiempo que evita la condensación
- La combinación de calefacción bidireccional y una potente capacidad de agitación orbital producen el máximo rendimiento en incubaciones
- Muy fácil de manejar, con una configuración sencilla de temperatura, tiempo y velocidad de agitación mediante botones pulsadores y la pantalla LCD de estado de 2 líneas
Especificaciones
2 mm | |
120/230 V, 50/60 Hz | |
LCD de 2 líneas × 16 caracteres |
De 250 a 1200 rpm | |
De 0,25 C a 37 °C | |
De 1 min a 96 h (Incremento de 1 min) |