Learn More
Invitrogen™ Microplates for Fluorescence-based Assays
Código de producto. p-200089241
Click to view available options
N.° de pocillos:
96
Cantidad:
10 placas
30 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 30
Código de producto. 15329413
Marca: Invitrogen™ M33089
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Microplates for fluorescence-based assays are 96- and 384-well, black-walled, clear-bottom microplates that are optimized for fluorescence-based applications on standard fluorescence microplate readers.
Microplates for fluorescence-based assays are black-walled, clear-bottom microplates that minimize well-to-well crosstalk and autofluorescence. These 96- and 384-well microplates are compatible with standard fluorescence microplate readers and optimized for fluorescence-based applications including nucleic acid quantitation (e.g., Quant-iT assays, including PicoGreen, RiboGreen, and OliGreen).
  • Microplacas de 96 pocillos con fondo transparente y paredes negras que reducen al mínimo las interferencias entre pocillos y la autofluorescencia
  • Compatibles con lectores de microplacas de fluorescencia estándar
  • Envasadas en un práctico tamaño de envase de 10
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Formato Standard
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Envase 10 placas
Línea de productos Invitrogen
Color Clear Bottom, Black
Desechables Single-use
Tipo de producto Microplates
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Material Polystyrene
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 200 μL
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
Cantidad 10 placas