Learn More
Buerkle™ Cabezal de MicroSampler V4A
Código de producto. 10625761
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,2 mL
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Para utilizar con (equipo):
Tubo para micromuestreo de 12 mm de diámetro
Tubo para micromuestreo de 25 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10625761
Marca: Buerkle™ 53070105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cabezal de MicroSampler Buerkle™ V4A es intercambiable con diferentes puntas y volúmenes.
  • Intercambiables
  • Permite utilizar puntas con diferentes volúmenes
  • Acero inoxidable (AISI 316)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabeza
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Cabeza para MicroSampler
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Para utilizar con (aplicación) Para el muestreo de pequeñas cantidades de polvo
Para utilizar con (equipo) Tubo para micromuestreo de 12 mm de diámetro