Learn More
Buerkle™ Cabezal de MicroSampler V4A
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,2 mL
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Para utilizar con (equipo):
Tubo para micromuestreo de 12 mm de diámetro
Tubo para micromuestreo de 25 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
- Intercambiables
- Permite utilizar puntas con diferentes volúmenes
- Acero inoxidable (AISI 316)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cabezal para micromuestreo |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Cabeza para MicroSampler |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el muestreo de pequeñas cantidades de polvo |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo para micromuestreo de 12 mm de diámetro |