Learn More
Motic™ Cabezal de microscopio, SMZ-171-BH
Cabezal de microscopio estereoscópico ópticamente superior para el microscopio SMZ-171. Motic™ Cabezal de microscopio, SMZ-171-BH es un cabezal de repuesto para el versátil y potente microscopio SMZ-171.
Marca: Motic™ 1101000902961
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Solo cabezal.
- cabeza estéreo binocular de 60 °
- Oculares ajustables de campo ancho 10S/F.N. 23.
- Ratio de zoom 6.7:1 y WD = 110mm.
- Rango de aumento: 0,75 x - 5 x.
- Descarga electroestática (ESD).
Especificaciones
Función de descarga electrostática. | |
De 0,75X a 5X | |
Cabezal binocular estereomicroscópico. | |
Campo ancho ajustable 10X/F.N. 23 |