Learn More
Invitrogen™ Neurite Outgrowth Staining Kit
El kit de tinción del crecimiento de neuritos Molecular Probes™ permite una medición rápida y sencilla del crecimiento de neuritos y de la viabilidad celular en la misma muestra.
Marca: Invitrogen™ A15001
271.32 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
El kit de tinción del crecimiento de neuritos Molecular Probes™ incluye tres colorantes fluorescentes: un indicador de viabilidad celular, una tinción de membrana celular y un reactivo de supresión de fondo. Tenga en cuenta que los colorantes incluidos en el kit no son específicos para las neuronas, y teñirán cualquier célula animal. Este kit no es adecuado para distinguir neuronas de otros tipos de células en una población mixta.
- Tiña las células de forma más rápida que con la inmunocitoquímica (en tan solo 15 minutos).
- Mida el crecimiento de neuritos y la salud celular en la misma muestra.
- Adquiera imágenes de células vivas o fijadas.
- Capture los datos con un microscopio de fluorescencia estándar, un lector de microplacas o un instrumento de HCS.
Resultados de tinción rápidos.
El kit de tinción del crecimiento de neuritos ahorra tiempo y pasos en relación con la inmunotinción. Un flujo de trabajo habitual con este kit tarda entre 15–30 minutos y solo implica dos pasos de intercambio de medios antes de realizar una medición. Por el contrario, la inmunotinción implica varios pasos de incubación de bloques, lavados y anticuerpos para los que se requieren varias horas.
Lecturas de multiplexadas
El kit de tinción del crecimiento de neuritos distingue entre los efectos compuestos sobre la viabilidad celular y el crecimiento de neuritos al proporcionar una lectura de doble color.
Protocolo flexible
Dependiendo del tipo de célula de interés, un método de tinción de células fijadas puede ser preferible a la tinción de células vivas. Ambos protocolos se proporcionan en el manual del producto para obtener la máxima flexibilidad.
Compatibilidad con instrumentos
Las señales de fluorescencia generadas con el kit de tinción del crecimiento de neuritos se pueden medir con un lector de microplacas de fluorescencia, un microscopio o un instrumento de HCS para garantizar la compatibilidad con su flujo de trabajo existente. Asimismo, las sondas utilizadas en este kit son compatibles con los conjuntos de filtros de emisión FITC (verde) y TRITC (naranja-rojo) estándar.
El kit incluye:
El kit de tinción del crecimiento de neuritos es fácilmente escalable a cualquier formato de placa de cultivo, recipiente o portaobjetos e incluye reactivos suficientes para realizar 1000 ensayos de 96 pocillos, y también incluye:
- 100 μl de indicador de viabilidad celular (1000X)
- 100 μl de tinción de membrana celular (1000X)
- 2,5 ml de colorante supresor de fondo (100X)
Especificaciones
Verde, naranja | |
Kit de tinción del crecimiento de neuritos | |
1000 assays |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2945662 | Certificado de análisis | 09/04/2024 | A15001 |
2901460 | Certificado de análisis | 09/04/2024 | A15001.18,A15001,A15001.22,A15001.36 |
2857316 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | A15001 |
2834649 | Certificado de análisis | 31/10/2023 | A15001 |
2805447 | Certificado de análisis | 12/10/2023 | A15001 |