Learn More
Marienfeld Superior™ Portaobjetos de microscopio con cavidades
Click to view available options
Número de pocillos:
1
3
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Portaobjetos de microscopio de calidad Premier con cavidades
- Fabricados con vidrio sodocálcico de clase hidrolítica tres
- Con bordes rectificados de 90 °
- Cavidades con un diámetro de 15-18 mm y una profundidad de 0,6-0,8 mm
- Prelimpiados, listos para usarse y esterilizables en autoclave
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE, la fecha de caducidad recomendada y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| N.º por caja | 2100 |
| N.° por paquete | 50 |
| Edges | 90°, esmerilado |
| Frosted | No |
| Material | Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica |
| Grosor (métrico) | Entre 1,2 y 1,5 mm |
| Tipo | Portaobjetos de microscopio con cavidades |
| Número de pocillos | 3 |
| Mostrar más |