Learn More
Epredia™ Portaobjetos cortados de 1 mm
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
45 x 30 mm
75 x 50 mm
76 × 26 mm
Cantidad:
100 piezas en la caja de cartón
100 piezas en papel
50 unidades por caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
- Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
- Brillo verdoso reducido
- Transparencia perfecta y óptima garantizada
- Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Cantidad | 100 piezas en la caja de cartón |
| Superficie de escritura | No |
| Dimensiones (L x An) | 75 x 50 mm |