Learn More
BD Tubos Microtainer™ con cierre MicroGard™
Código de producto. 12977646
Click to view available options
Color del tapón:
Dorado
Lavanda
Rojo
Verde
Verde menta
Incluye:
Tubo capilar simple afectado
Tubo de EDTA no afectado
Tubo de plasma no afectado
Tubo de suero afectado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
Código de producto. 12977646
Marca: BD 365964
Diseñados para cuando solo se requiere la mínima cantidad de sangre. Los tubos BD Microtainer™ con cierre Microgard™ están codificados por colores para corresponderse con el tipo de recogida de sangre y están marcados con el nivel de llenado correcto para el anticoagulante.
BD Microtainer™ tubes are used for the collection, transport and processing of capillary or venous blood from skin puncture. It is ideal for use with infants, children, geriatrics and emergency patients whenever only the smallest amounts of blood are required.
  • Wider diameter (8mm) for ease of collection and improved mixing
  • Color-coded caps correspond to the standard Vacutainer™ color-coding system for easy identification
  • Available with a variety of additives for use in various tests
  • Amber-tinted tubes are available for light sensitive analytes
  • Integrated collection scoop and visible fill lines
  • Microgard™ “twist assist” closure reduces the risk of splatter when removing the cap to protect against exposure
  • Closure can be used with a tube extender for use in 13mm x 75mm racks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Red
Tipo de producto Tubo de microrrecogida con tapón de seguridad
Aditivo Sin aditivos
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Microgard
Capacidad (métrico) De 250 to 500 μl
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Cierre incluido Yes
Color del tapón Rojo
Cantidad 200 Pk.
Incluye Tubo capilar simple afectado
Para utilizar con (aplicación) Recogida, transporte y procesamiento de sangre por punción cutánea (capilar)
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Ihr Feedback wurde übermittelt