Learn More
Thermo Scientific™ Microtee PEEK 360 μm con accesorios
Se utiliza para unir los tubos capilares de 360 μm. Diseñado específicamente con un agujero pasante de 0,006 pulg que proporciona un volumen de barrido bajo.
Marca: Thermo Scientific™ P-888
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Construido de PEEK inerte
- Ideal para resistencia química
- Incluye accesorios (3) F-152 y (3) P-416BLK
- Alta presión
- Biocompatibles
Especificaciones
Micro Tee | |
Accesorios | |
PEEK | |
360 µm |