Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™ Tubes
Maintain viability of viruses chlamydiae, mycoplasma and urealasma with top quality transport and storage media that comes in four versatile formulations.
47.06€ - 294.00€
Especificaciones
Formato Tubo
Envase Envasados en cajas fraccionadas.
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Descripción Cantidad Volumen (métrico) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Cantidad Volumen (métrico) Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
12729200
Ver documentos
Thermo Scientific™
R12500
M4 Tube 72 tubos/paq. 3 mL Virus: Clamidias, ureaplasmas y micoplasmas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
13265559
Ver documentos
Thermo Scientific™
R12506
M4RT Tube 12 Tubes/Pk. 3 mL Virus clamidia Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12997208
Ver documentos
Thermo Scientific™
R12516
Tubo M5 12 Tubes/Pk. 3 mL Virus: Clamidias, ureaplasmas y micoplasmas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15920961
Ver documentos
Thermo Scientific™
R12535
M6 Tube 12 Tubes/Pk. 1.5 mL Virus: Clamidias, ureaplasmas y micoplasmas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Maintain organism viability and counts for verification studies, quality control procedures, and repeat testing of viruses, chlamydiae, mycoplasma and ureaplasma with top quality media from the experts in media. Thermo Scientific™ MicroTest™ Tubes come in four media formulations to offer flexibility in both transport and storage.
Designed for the collection, transportation, maintenance and long-term storage of viral specimens, chlamydiae, mycoplasma and ureaplasma, Thermo Scientific MicroTest products are top quality. From formulation to packaging, MicroTest products maintain the viability of organisms through freeze-thaw cycles while inhibiting antimicrobial contaminants and promoting safety.
MicroTest™ M4™ contains gelatin, vancomycin, amphotericin B, and colistin for the transport of viruses, Chlamydiae, Ureaplasmas, and Mycoplasmas.
MicroTest™ M4RT™ contains gelatin, gentamicin, and amphotericin B for the transport of viruses and Chlamydiae. MicroTest™ M5™ contains vancomycin, amphotericin B, and colistin and protein stabilizers for the transport of viruses, Chlamydiae, Ureaplasmas, and Mycoplasmas.
MicroTest™ M6™ contains gelatin, vancomycin, amphotericin B, and colistin for the transport of viruses, Chlamydiae, Ureaplasmas, and Mycoplasmas.
MicroTest Tubes come with 1.5mL or 3mL of liquid medium in a 15mL conical tube with 3 glass beads.
Keep your lab moving in the right direction with a dependable set of solutions for transport, holding, maintenance and long-term culture storage with the MicroTest family of collection and transport media.
Trusted reliable results
  • Stringent quality control, including cellular toxicity on each lot number
  • Patented formulations with stabilizing proteins, buffers, and specific antibiotics
Compatibility and viability
  • Provides compatible transport for cell culture, enzyme immunoassays, and molecular diagnostic tests
  • Maintains organism viability and counts for better, more reliable results during validation/verification studies, quality control procedures, and repeat testing
Convenient, accommodating format
  • 1.5mL and 3.0mL fill volumes allow multiple tests from one specimen
  • Individual transport media tubes or complete kits offer flexibility and versatility
Safe, sturdy packaging
  • Tough, break-resistant tubes with secure, color-coded screw caps prevent leaking and exposure to infectious agents
  • Kits include leak-resistant polypropylene bag for safe sample transport
Not all products are available for sale in all territories.
Please inquire. Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Especificaciones
Especificaciones
Tubo
Envasados en cajas fraccionadas.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 meses