Learn More
Deltalab™ Placas de microtitulación estériles
Utilice placas de microtitulación estériles Deltalab™ para aplicaciones que incluyen dilución, preparación de muestras en serie, precipitación de proteínas y hemaglutinación.Las placas se utilizan cuando se requiere una lectura óptica.
Marca:  Deltalab™ 900010
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12041192
  • 73.46€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dimensiones de la placa:127,7 x 85,8 mm.
  • Las placas de fondo cónico se pueden utilizar para la fijación del complemento
  • Las tapas de poliestireno se suministran por separado
  • Las placas se pueden cubrir con una alfombrilla de sellado o con la película de sellado adhesiva
Especificaciones
Especificaciones
Fondo en U
U
50/paq.
Estéril
50