Learn More
Deltalab™ Placas de microtitulación estériles
Utilice placas de microtitulación estériles Deltalab™ para aplicaciones que incluyen dilución, preparación de muestras en serie, precipitación de proteínas y hemaglutinación.Las placas se utilizan cuando se requiere una lectura óptica.
Marca:  Deltalab™ 900011
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12168910
  • 68.48€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dimensiones de la placa:127,7 x 85,8 mm.
  • Las placas de fondo cónico se pueden utilizar para la fijación del complemento
  • Las tapas de poliestireno se suministran por separado
  • Las placas se pueden cubrir con una alfombrilla de sellado o con la película de sellado adhesiva
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Forma en U
Plano
50/paq.
Fondo plano
Estéril
50