Learn More
Fisherbrand™ Cajas de microtubos
Diseñado para garantizar que los tubos contenidos permanezcan en sus pozos designados, incluso si la caja se inclina o se golpea con la tapa colocada. Las cajas de microtubos de Fisherbrand™ tienen un perfil bajo y encajan en la mayoría de los congeladores estándar.
Marca: Fisherbrand™ HS120220
59.06 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Almacenamiento en congeladores mecánicos o en LN2 en fase de vapor para reducir la posibilidad de daños durante la extracción.
- Cabe en la mayoría de las estanterías de congelador estándar
- Completo con divisores de pozo en paquetes de 10
Especificaciones
Lid | |
Cartón | |
169 (tubos de 0,2 ml de hasta 9,5 mm de tamaño) | |
169, conjunto de 13 × 13 | |
10 Pk. | |
13.3 x 13.3 x 2.9 cm | |
5,2 in | |
5,2 in | |
1.1 in. |
Blanco | |
Square | |
Tapa, divisor de pozo | |
Caja de microtubos | |
Congeladores mecánicos o LN2 en fase de vapor | |
13.3 cm | |
13.3 cm | |
2.9 cm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30