Learn More
Eppendorf™ Gradillas de tubos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7159225 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Posiciones:
1
12
36
48
6 y 6
Para utilizar con (equipo):
1 tubo cónico de 25 ml o 50 ml
Tubos criogénicos
Tubos de 0,5 mL
Tubos de 1,5 y 2,0 mL
Tubos de 5 ml y 15 ml
Tubos de 5 o 15 mL, 25 o 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. 16326485
Marca: Eppendorf™ 0030119860
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimize workflow with Eppendorf™ Tube Racks that are ideal for sample processing, transport, and short- to mid-term sample storage.
  • Para 1 tubo cónico (25 ml o 50 ml)
  • 4 unidades
  • Blanco
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite PCR Tubes, Tubes (25 or 50 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 1
Forma Cónicos
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) 1 tubo cónico de 25 ml o 50 ml
N.° por paquete 4 Pk.
Intervalo de temperatura (métrico) De − 86 °C a 100 °C
Tipo de producto Test Tube Stand
Estantes None