Learn More
Corning™ Puntas de pipeta microvolumétricas, estériles
Proporcionan un rendimiento preciso y fiable en el intervalo de volúmenes establecido
102.42€ - 113.59€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Color | Natural |
Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Microvolumen, Round |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10072521
|
Corning™
4830 |
De 0,5 a 10 μl | Gradilla |
102.42€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10103861
|
Corning™
4894 |
De 0,1 a 10 μl | Gradilla |
113.59€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Polipropileno de color natural
- Selección de embalaje en gradilla o bolsa a granel
- Las gradillas de puntas duraderas satisfacen las exigencias de las pipetas multicanal y soportan la esterilización en autoclave repetida
- Las puntas en gradilla cuentan con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y pirógenos
- También disponibles como no estériles
Especificaciones
Estéril | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Microvolumen, Round | |
Polipropileno |
Natural | |
Gradilla | |
Gradilla |