Descripción
- Se suministra con bandejas de gel de 150 x 70 mm, 150 x 100 mm y 150 x 150 mm.
- Ejecute hasta 210 muestras
- Volúmenes de buffer bajos
- Peines compatibles con pipetas multicanal para una carga rápida de gel
- Moldeado por inyección
- Ideal para análisis de fragmentos de restricción, preparación de muestras o comprobación de un gran número de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| El dispositivo tiene | Hasta 210muestras |
| Tipo | Sistemas de gel horizontal |
| Dimensiones del gel | Bandejas de gel de 150 x 70 mm, 150 x 100 mm y 150 x 150 mm |
| Incluye | Bandejas de gel de 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm y 150 mm x 150 mm |
| N.º de geles | 3 |
| Peso (métrico) | 2,5 kg |