Learn More
Buerkle™ Lanza de muestreo Milky
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tomamuestras universal de polvo y gránulos de acero inoxidable V.4 Desarrollado inicialmente para muestras de leche en polvo, cumple con las normas DIN e IDF (Federación Internacional de Lechería).
- Acero inoxidable V4A (1.4404)
- Profundidad de inserción 385 mm
- LÑongitud total 480 mm
- Diámetro exterior aprox. 28 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lanza de muestreo |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Profundidad de inserción: 385 mm |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Certificaciones/conformidad | DIN e IDF |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de gránulos y polvos |
| Longitud (métrico) | 480 mm |