Learn More
Merck Millex™-GN for Samplicity G2, Nylon, 0.20 μm
This 33 mm syringe filter with a Hydrophilic Nylon membrane, for non-sterile filtration on the Samplicity G2 system, has a 0.2 μm pore size used in preparation of aqueous & organic solutions prior to chromatography or other instrument analyses.
Marca: Merck SAMP2GNNK
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
Descripción general de filtros Millex™ para el sistema Samplicity™ G2- El sistema de filtración Samplicity™ G2 permite la filtración controlada por vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en viales de HPLC
- Los filtros Millex™ para el sistema Samplicity™ G2 proporcionan embudos adaptadores y filtros Millex™ de 33 mm
- El sistema Samplicity™ G2 tiene un impacto ergonómico menor que la filtración manual de jeringas
- Disponibles en tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm con membranas de PVDF Durapore™, de PES Millipore Express™ PLUS o de nailon
Aplicaciones: HPLC; Filtración de muestras viscosas o cargadas de partículas para HPLC
Especificaciones
Morado | |
Polipropileno | |
0,2 μm | |
4,5 cm2 | |
≤ 80 μl | |
1000Pack | |
1000Pack | |
Filtro Millex con embudo de llenado sencillo | |
33 mm |
Con entrada Luer-Lok™ hembra y salida Luer-Slip macho | |
Nailon (hidrófilo) | |
GN | |
Preparación de muestras analíticas | |
PP | |
8,6 bares (125 psi) | |
45 °C | |
≤ 80 µl después de la purga de aire |