Learn More
Merck Filtros de jeringa estériles Millex™-GP con membrana de PES
Diseñados para la esterilización y depuración de soluciones estériles. Los filtros de jeringa estériles EMD Millipore Millex™-GP con membrana de PES son unidades accionadas por jeringa listas para su uso con una exclusiva membrana que permite obtener un nivel seis veces menor de unión a proteínas. Disponibles en una unidad apta para uso médico, con una punta de PES o acrílico.
469.00€ - 1175.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. |
Color | Verde |
Desechables | Sí |
Tipo de filtro | Membrana |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10268401
|
Merck
SLGP033RS |
50Pack |
469.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10565022
|
Merck
SLGP033RB |
250Pack |
1175.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Unidades listas para su uso y accionadas por jeringa diseñadas para esterilizar y aclarar las soluciones estériles
- Probados para garantizar su integridad al 100 %, envasados individualmente y esterilizados
- Toma de entrada hembra LuerLok™ y de salida Luer Slip macho
- Fabricados en un entorno controlado mediante un proceso automatizado
- Sin contacto humano con el filtro durante el montaje
- Los filtros de 0.2 μm son aptos para esterilización
- Incluyen un certificado de calidad de membrana (PES)
- Ofrece una combinación única de velocidad y un nivel seis veces menor de unión de proteínas que las membranas de poliétersulfona (PES) de la competencia
- Para la filtración estéril de soluciones de proteínas, medios de cultivo de tejidos o soluciones acuosas, o bien fármacos o soluciones acuosas administrados por vía intravenosa
- Esterilizados por irradiación gamma
Compliance
Cumplen las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Verde | |
Membrana | |
PES | |
Estéril | |
<100 µl | |
Luer Lock hembra | |
145 psi | |
de 45 °C | |
de 45 °C | |
Filtro de jeringa acrílico modificado |
Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. | |
Sí | |
Poliestersulfona (PES) | |
0,22 μm | |
Bajo nivel de unión de proteínas; esterilización de medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas u otras soluciones acuosas; esterilización de fármacos o soluciones acuosas administradas por vía intravenosa | |
Acrílico modificado | |
Luer-Slip macho | |
113 °F | |
113 °F | |
Acrílico modificado | |
3,3 cm |