Learn More
Merck Unidad de filtro de jeringa estéril Millex™-GV, PVDF, 0,22 μm
Unidades listas para su uso y accionadas por jeringa diseñadas para esterilizar y aclarar las soluciones estériles
416.00€ - 1460.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. |
Color | Amarillo |
Desechables | Sí |
Material | Durapore PVDF |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Método de esterilización | Cantidad | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Método de esterilización | Cantidad | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10792721
|
Merck
SLGV013SL |
1,3 cm | Esterilizado con óxido de etileno | 100Pack | 10 mL |
743.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10550462
|
Merck
SLGV033RB |
3,3 cm | Esterilización mediante radiación gamma | 250Pack | 100 mL |
1460.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10467152
|
Merck
SLGV033RS |
3,3 cm | Esterilización mediante radiación gamma | 50Pack | 100 mL |
416.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10400031
|
Merck
SLGV004SL |
0,4 cm | Esterilizado con óxido de etileno | 100Pack | 1 ml |
477.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Unidades listas para su uso y accionadas por jeringa diseñadas para esterilizar y aclarar las soluciones estériles
Las unidades de filtro estériles Millex están disponibles en carcasas más grandes de 33 mm con membranas MCE, PVDF o PES.Caudal más rápido:
La mayor superficie de filtrado incrementa el caudal y la productividad. También facilita la filtración de soluciones, ya que reduce la presión necesaria para vaciar la jeringa.
Mayor presión de funcionamiento:
Los filtros Millex tienen una presión máxima de carcasa de 10,5 bares (150 psig), lo que significa que pueden filtrar soluciones con mayor rapidez que antes.
Codificado por colores:
La banda con código de color de la carcasa Millex indica claramente qué membrana hay en el interior.
Fabricados para garantizar un rendimiento fiable:
Los filtros Millex se han fabricado en un entorno controlado mediante un proceso automatizado. Durante el montaje, nunca entran en contacto con manos humanas. En la certificación de calidad incluida en cada caja se describen en detalle los estándares de calidad de Millipore.
Selección de membranas:
Los filtros Millex están disponibles con tres membranas: Membrana Millipore Express™ (PES), de ésteres de celulosa mixta (MCE) y Durapore (PVDF).
- Los filtros Millex-GP incorporan la membrana Millipore Express (PES) que proporciona una combinación única de velocidades y una unión a proteínas seis veces menor que las membranas de PES de la competencia. Los filtros Millex-GP están recomendados para la filtración estéril de soluciones de proteínas, medios de cultivo tisular, tampones y aditivos.
- Los filtros Millex con membrana Durapore™ (PVDF) son los filtros de jeringa con la menor unión a proteínas disponibles. Utilícelos para filtrar soluciones de proteínas. Los filtros de 0,2 μm son aptos para esterilización. Tamaños de poro mayores para depuración y prefiltrado.
- Los filtros Millex-MF incorporan una membrana de ésteres de celulosa mixta (MCE) que proporciona una filtración de agua u otras soluciones acuosas fiable y para uso general. Los filtros de 0,2 μm son aptos para esterilización. Los tamaños de poro más grandes son para aclarado y prefiltración.
Aplicaciones:
Esterilización de soluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Amarillo | |
Durapore PVDF | |
Estéril | |
PVDF | |
113 °F | |
113 °F | |
Filtro de jeringa |
Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. | |
Sí | |
0,22 μm | |
Nivel de unión de proteínas ultrabajo; esterilización de medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteína u otras soluciones acuosas | |
Luer Lock hembra | |
de 45 °C | |
de 45 °C |