Learn More
Merck Millex™-HP Syringe Filter Unit for Samplicity G2, PES, 0.45 μm
This 33 mm syringe filter with a Hydrophilic Polyethersulfone membrane, for non-sterile filtration on the Samplicity G2 system, has a 0.45 μm pore size used in preparation of aqueous solutions prior to chromatography or other instrument analyses.
925.00€ - 2545.00€
Especificaciones
Color | Verde |
---|---|
Descripción | Con entrada Luer-Lok™ hembra y salida Luer-Slip macho |
Material | Polipropileno |
Material (membrana) | PES hidrófilo |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16601744
|
Merck
SAMP2HPNB |
250Pack |
925.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16611744
|
Merck
SAMP2HPNK |
1000Pack |
2545.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Overview of Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System- Samplicity™ G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
- Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System provide adaptor funnels and Millex™ 33 mm filters
- Samplicity™ G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
- Available in 0.20 μm and 0.45 μm pore sizes with Durapore™ PVDF, Millipore Express™ PLUS PES, or nylon membranes
Applications: HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Especificaciones
Verde | |
Polipropileno | |
0,45 μm | |
4,5 cm2 | |
≤ 80 μl | |
8,6 bares (125 psi) | |
Filtro Millex con embudo de llenado sencillo | |
33 mm |
Con entrada Luer-Lok™ hembra y salida Luer-Slip macho | |
PES hidrófilo | |
HP | |
Preparación de muestras analíticas | |
PP | |
45 °C | |
≤ 80 µl después de la purga de aire |