Learn More
Merck Millex™-HV Sterile Syringe Filter Unit, PVDF, 0.45 μm
Ready-to-use, syringe-driven units designed for sterilizing and clarifying sterile solutions are available in 0.1, 0.22, 0.45 and 5.0μm pore sizes
303.00€ - 1490.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. |
Color | Amarillo |
Desechables | Sí |
Material | Durapore PVDF |
Código de producto | Marca | Tipo | Diámetro (métrico) | Cantidad | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Diámetro (métrico) | Cantidad | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10785534
|
Merck
SLHVM33RS |
Filtro de jeringa, médico | 3,3 cm | 50Pack | 100 mL |
303.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10030172
|
Merck
SLHV033RB |
Filtro de jeringa | 3,3 cm | 250Pack | 200 mL |
1490.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10487342
|
Merck
SLHV033RS |
Filtro de jeringa | 3,3 cm | 50Pack | 100 mL |
408.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10156630
|
Merck
SLHV004SL |
Filtro de jeringa | 0,4 cm | 100Pack | < 10 ml |
356.00€
paquete de 100 |
N/A | ||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10146520
|
Merck
SLHV013SL |
Filtro de jeringa | 1,3 cm | 100Pack | < 200 ml |
555.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|
Descripción
Las unidades con jeringa listas para su uso están diseñadas para esterilizar y depurar soluciones estériles y están disponibles en tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45 y 5,0 μm
Sterile Millex filter units are available in a larger 33 mm housing with either MCE, PVDF or PES membranes.Faster flow rate:The larger filter surface area increases flow rate and throughput. It also makes it easier to filter solutions because it reduces the pressure required to empty the syringe.Higher operating pressure:Millex filters have a maximum housing pressure of 10.5 bar (150 psig), which means you can filter solutions faster than before.Color-coded:The color-coded band on the Millex housing clearly indicates which membrane is inside.Manufactured for reliable performance:Millex filters are manufactured in a controlled environment using an automated process. Human hands never touch the filter during assembly. A Certificate of Quality included in each box describes Millipore's quality standards in detail.Choice of membranes:Millex filters are available with three membranes: Millipore Express™ (PES) membrane, mixed cellulose esters (MCE), and Durapore (PVDF). - Millex-GP filters feature Millipore Express (PES) membrane, which provides a unique combination of speed and six times less protein binding than competitive PES membranes. Millex-GP filters are recommended for sterile filtering protein solutions, tissue culture media, buffers and additives. - Millex filters with Durapore™ (PVDF) membrane are the lowest protein-binding syringe filters available. Use them to filter protein solutions. The 0.2 μm filters are sterilizing grade. Larger pore sizes are for clarification and prefiltration. - Millex-MF filters feature mixed cellulose esters (MCE) membrane, which provides reliable, general purpose filtration of water or other aqueous solutions. The 0.2 μm filters are sterilizing grade. Larger pore sizes are for clarification and prefiltration.Applications:Sterilization of Aqueous Solutions, Organic Solvents and Gases, Filtration of High Value Protein or Small Molecule Components.Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Amarillo | |
Durapore PVDF | |
Estéril | |
Luer Lock hembra | |
113 °F | |
113 °F |
Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. | |
Sí | |
0,45 μm | |
PVDF | |
Luer-Slip macho | |
de 45 °C | |
de 45 °C |