Learn More
Merck Millex™ Samplicity™ Filters, 0.45 μm
To be used with the Samplicity Filtration System. Powered by vacuum, the system takes minimal manual effort to filter 1 to 8 samples into standard HPLC vials in seconds, with higher recovery than syringe filters provide.
Marca: Merck SAMPHV001
Detalles adicionales : Peso : 0.68800kg
Descripción
Descripción general de filtros Millex Samplicity™ para el sistema Samplicity™ G2- El sistema de filtración Samplicity™ G2 permite la filtración controlada por vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en viales de HPLC.
- Filtración para preparación de muestras de HPLC sin jeringas
- Los filtros Millex Samplicity™ cuentan con embudos y filtros integrados facilitar la carga de muestras
- Disponibles con tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm con PTFE hidrófilo y membranas de PVDF Durapore™
Especificaciones
Entrada de embudo de carga sencilla, punta de salida para transferencia suave a viales de HPLC | |
Sí | |
Sistema de filtración G2 Samplicity™ | |
0,45 μm | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) | |
96Pack | |
Filtro Millex™ Samplicity™ | |
De 0,3 a 1,6 ml | |
25 mm |
Entrada de embudo de carga sencilla, punta de salida para transferencia suave a viales de HPLC | |
PVDF hidrofílico no estéril | |
PVDF | |
No estéril | |
Polietileno de alta densidad (HDPE) | |
96/paquete | |
De 0,3 a 1,6 ml | |
25 mm |