Learn More
Merck Millicell™ Receiver Trays
Comes with lid
Marca:  Merck PSMW010R5
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10052523
  • 181.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñado para favorecer la adhesión celular, el crecimiento y la diferenciación para una variedad de aplicaciones
  • La bandeja de alimentación de 24 pocillos incorpora un diseño de pocillo de gota de lágrima para reducir la incidencia de burbujas de aire que se pueden formar bajo la membrana durante el montaje de la placa, asegurando que las monocapas celulares estén obteniendo los nutrientes adecuados
  • La bandeja del alimentador de un solo pocillo cuenta con deflectores para reducir la fuga de medios y la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
Con tapa
Poliestireno
Estéril
24
PCF
Transparente
Rectangular
Bandeja receptora
Bandeja receptora de 24 pocillos, tapa