Learn More
Reactivo de Millon, para la detección de tirosina, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Millon's reagent |
Cantidad | 100 mL |
Fórmula lineal | Hg(NO3)2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.6 |
Gravedad específica | 1.4 |
Densidad | 1.4000g/mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Millon's reagent
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.