Learn More
Milrinone, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18742484
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
PDE3 inhibitor
Potent cAMP phosphodiesterase inhibitor (IC50 = 56 nM for inhibition of PDE III). Has inotropic and vasodilator effects following oral or intravenous administration in vivo.
CAS 78415-72-2
Fórmula molecular C12H9N3O
Peso molecular (g/mol) 211.224
Clave InChI PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo milrinone, primacor, corotrope, corotrop, milrinona, milrinonum, milrinonum latin, milrinona spanish, milrila, unii-ju9yax04c7
PubChem CID 4197
ChEBI CHEBI:50693
Nombre IUPAC 6-metil-2-oxo-5-piridin-4-il-1H-piridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1=C(C=C(C(=O)N1)C#N)C2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Milrinone
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.22
Porcentaje de pureza >98%