Learn More
Milrinone, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Potent cAMP phosphodiesterase inhibitor (IC50 = 56 nM for inhibition of PDE III). Has inotropic and vasodilator effects following oral or intravenous administration in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Milrinone |
Cantidad | 10 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.22 |
Porcentaje de pureza | >98% |