Learn More
Integra™ Pinzas de biopsia con sistema de émbolo
Código de producto. p-4185371
Encompass
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 13404556
Marca: Integra™ 3331AAP/25
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Effortless ejection of lodged specimens.
Effortless ejection of lodged specimens
  • Acero inoxidable de una sola pieza con filo de corte afilado para eliminar biopsias extraídas o desgarradas
  • El asa acanalada proporciona comodidad y control
  • Un solo uso
  • Estériles
  • Codificadas por colores con tamaño marcado claramente en cada punzón
Información de órdenes
Cinco años de vida útil
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto De una pieza
Para utilizar con (aplicación) Ofrece la ventaja añadida de la eyección sin esfuerzo de las muestras cargadas
Tipo de mango Acanalado
Descripción Seamless
Desechables
Esterilidad Estériles
Incluye Sistema de émbolo
Cantidad 25/Pk.
Diámetro (imperial) 0.039 in.
Diámetro (métrico) 1 mm
Mostrar más Mostrar menos
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.