Learn More
IKA™ Minicentrífuga G
Una minicentrífuga para aplicaciones que no requieren altas velocidades, por ejemplo, microfiltraciones y separación celular, con cubierta transparente para poder ver constantemente.
Marca: IKA™ 0003958000
355.30 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
- Se puede utilizar tanto para recipientes de PCR como para tiras de PCR
- Por seguridad, la centrífuga solo funcionará cuando la tapa esté cerrada
- La tapa se abre fácilmente con solo pulsar un botón
- Velocidad fija de 6000 rpm
- Temporizador digital ajustable de 1 a 99 minutos
- Parada rápida integrada
- Inicio rápido de la velocidad
- Diseño compacto y funcionamiento silencioso
- Rotor intercambiable sin herramientas
- Funcionamiento sencillo con teclado táctil
- Incluye accesorios de rotor y adaptador en la entrega
Especificaciones
8 x 2,0 mL | |
LED, 7 segmentos | |
Quiet | |
155 mm | |
Parada automática si la tapa está abierta | |
Consumo 100 - 240 V, 50/60 Hz, 12 W, 500 mA | |
Recipientes y tiras de PCR | |
Aceleración centrífuga 2000 G. | |
1,4 kg |
6000 rpm | |
105 mm | |
Digital, ajustable de 1 a 99 min | |
Rotor 8 x 1,5/2 ml, rotor 4 x tira 8 x 0,2 ml, juego de adaptadores 0,5 ml x 8, juego de adaptadores 0,4 ml x 8, juego de adaptadores 0,2 ml x 8 | |
Minicentrífuga digital | |
175 mm | |
Sí | |
99 min |