Learn More
Cytiva Kits de minidiálisis
Ofrecer una solución sencilla a los problemas de manipulación de la diálisis de pequeño volumen. Los tubos de diálisis del kit tienen cada uno un tapón que incorpora un pequeño disco de membrana de diálisis.
Marca: Cytiva 80-6483-94
Includes: 50 tubos con 50 tapones de diálisis y 50 tapones estándar, más seis flotadores
Descripción
- Especialmente adecuado para desalinizar muestras de proteínas antes del electroisoenfoque (IEF) y la electroforesis 2D
- Utiliza tubos de diálisis desechables con membrana de diálisis incorporada en los tapones
- El fondo del tubo cónico maximiza la recuperación de la muestra
- El proceso se completa en tan solo varias horas
- Elección de corte de peso molecular y tamaño del tubo
Especificaciones
Kit de minidiálisis | |
2 mL | |
Cada uno |
1 kD | |
50 tubos con tapón de diálisis, 50 tapones estándar y 6 flotadores | |
Ofrece una solución simple a los problemas de manipulación de la diálisis de pequeño volumen, cada uno de los tubos de diálisis del kit tiene un tapón que incorpora un pequeño disco de membrana de diálisis |
Título del producto
Cytiva Kits de minidiálisis > Corte de 1 kDa; 2 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido