Learn More
Fisherbrand™ Caja de luz LED mini, funciona con pilas
La caja de luz LED mini se utiliza como fuente de luz para ayudar en el recuento de colonias bacterianas. También se puede utilizar para un cribaje rápido de placas de 96 pocillos, placas Petri, geles de electroforesis, portaobjetos y transparencias. Su tamaño pequeño y delgado ahorra espacio en la mesa de trabajo y se puede guardar cómodamente en un cajón.
Marca:  Fisherbrand™ 120661
Código de producto. 16360666
  • 183.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fuente de luz LED
  • Temperatura de color 5300K +/- 270K
  • El área de visualización (125 x 100 mm) es ideal para la detección rápida de placas de 96 pocillos, placas Petri, geles de electroforesis, portaobjetos y transparencias
  • Funciona con seis pilas AAA de 1,5 V (incluidas)
  • Dimensiones (An × P × Al): 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (6,2 x 5,9 x 0,6 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
15,8 cm
LED
1,4 cm
Transiluminador LED
Detección
6,2 in
6 pilas AAA
1,5 V
5300 K, ±270 K
15 cm
0,5 in
5,9 in
Placas, placas Petri, geles, portaobjetos y transparencias
15,8 x 15 x 1,4 cm (6,2 x 5,9 x 0,5 pulg.)
120661
LED
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Caja de luz LED mini, funciona con pilas > Tipo de iluminación: LED