Learn More
Brady™ Kit de inicio de bloqueo mini
Click to view available options
Color:
Negro/Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Kits de bloqueo/etiquetado
- Un kit económico que le permitirá bloquear diferentes equipos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de inicio de bloqueo mini |
| Color | Negro/Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
| Cantidad | 1 Kit |