Learn More
Corning™ Microcentrífuga mini, 100-240 V
Microcentrífuga Mini Corning™, el instrumento personal de sobremesa de 100-240 V funciona a una velocidad fija y está diseñado para un centrifugado rápido de micromuestras.
Marca:  Corning™ 6770
207.02 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15851872
  • 248.66€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La microcentrífuga Corning LSE es un instrumento personal de sobremesa diseñado para un centrifugado rápido de micromuestras. Cómodo y sencillo funcionamiento. Después de cargar los tubos de muestra, cierre la tapa y el rotor acelera rápidamente hasta 6,000 rpm (2,000 x g). Este intervalo de velocidad es ideal para llevar pequeñas gotas al fondo de los tubos, microfiltraciones o separaciones básicas. Pulse el botón de liberación de la tapa y el rotor se detiene.
La microcentrífuga LSE incluye un rotor de 8 posiciones que admite tubos de microcentrífuga estándar de 1,5 ml a 2,0 ml, y se incluyen adaptadores para tubos de 0,5/0,4 ml y 0,2 ml. También se incluye un rotor de 4 posiciones para tubos de tiras de PCR.
  • Compacta, ligera y fácil de usar
  • Cierre la tapa para empezar, pulse el botón de liberación de la tapa para parar
  • Rotor de 8 tubos de 1,5/2,0 ml y rotores de 4 puestos de tiras de tubos incluidos
  • La velocidad fija de 6,000 rpm genera 2,000 x g.
Servicio Técnico
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
6.000 rpm
Microcentrífugas mini
100/240 V
50/60 Hz
2.000 x g
2 rotores, 3 adaptadores, 1 adaptador de corriente
No
100/240 V
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Microcentrífuga mini, 100-240 V > N/C; CA 100-240 V, 50/60 Hz