Learn More
Fisherbrand™ Minirrotadores de tubos
Se puede utilizar en una amplia variedad de disciplinas científicas, como la biología molecular, la biología clínica y la bioquímica, entre otras
Marca: Fisherbrand™ 88861052
340.20 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
Includes:
- 2 palas de 10/15 ml
- 2 palas de 5/7 ml
- 2 palas de 1,5/2 ml
- 1 pala de 50 ml
Descripción
- Tamaño reducido
- Indicador digital de RPM
- Motor sin mantenimiento y funcionamiento silencioso
- Las palas se ajustan/intercambian fácilmente: cada pala se puede ajustar de 0 a 90°
- Consiga una mezcla más eficaz con el modo “agitación”
- La agitación se produce cada 40 grados en el ciclo rotatorio
- Combinación de rotación y oscilación que proporciona una mezcla más eficaz
- Palas extra disponibles
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
± 1 rpm | |
100/240 V | |
Tubos | |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN | |
2 años |
De 10 rpm a 40 rpm | |
De 4 °C a 40 °C | |
CE | |
|
Título del producto
Fisherbrand™ Minirrotadores de tubos > Tipo de enchufe: UE, Reino Unido, China
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido