Learn More
Axygen™ Sistema de minitubos
Código de producto. 12541288 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,65 ml
1,1 ml
Tira de 12 tapones
Tira de 8 tapones
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
12 tiras/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
120 tiras/bolsa; 5 bolsas/caja
120 tiras/paquete, 5 paquetes/caja
8 tiras/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
80 tiras/bolsa; 5 bolsas/caja
80 tiras/paquete, 5 paquetes/caja
96/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
960 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 400
paquete de 4800
paquete de 600
paquete de 960
Código de producto. 12541288
Marca: Axygen™ MTS11C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de tubos de polipropileno para almacenamiento de bibliotecas de compuestos
Los sistemas de minitubos Axygen™ están disponibles en un solo minitubo de 0,65 ml o en un solo minitubo de 1,1 ml. También están disponibles en formato de tira de 8 o 12 tapones. Las gradillas de sistema de minitubos son compatibles con Beckman Coulter, Tecan y otras estaciones de trabajo de automatización.
  • La gradilla cuenta con un diseño de tapa unidireccional y rejilla alfanumérica
  • Los anillos de condensación moldeados en la tapa minimizan la contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 1,1 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Formato Bag
Para utilizar con (aplicación) Garantiza la identificación positiva de muestras
Incluye Cuadrícula alfanumérica, tapa unidireccional
N.° por paquete 960/Paq.
Envase 960 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Cilíndrico
Tipo de producto Microtubo