Learn More
Axygen™ Sistema de minitubos
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,65 ml
1,1 ml
Tira de 12 tapones
Tira de 8 tapones
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
12 tiras/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
120 tiras/bolsa; 5 bolsas/caja
120 tiras/paquete, 5 paquetes/caja
8 tiras/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
80 tiras/bolsa; 5 bolsas/caja
80 tiras/paquete, 5 paquetes/caja
96/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
960 tubos/bolsa; 5 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 400
paquete de 4800
paquete de 600
paquete de 960
Descripción
Los sistemas de minitubos Axygen™ están disponibles en un solo minitubo de 0,65 ml o en un solo minitubo de 1,1 ml. También están disponibles en formato de tira de 8 o 12 tapones. Las gradillas de sistema de minitubos son compatibles con Beckman Coulter, Tecan y otras estaciones de trabajo de automatización.
- La gradilla cuenta con un diseño de tapa unidireccional y rejilla alfanumérica
- Los anillos de condensación moldeados en la tapa minimizan la contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,1 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Formato | Rack |
| Para utilizar con (aplicación) | Garantiza la identificación positiva de muestras |
| Incluye | Cuadrícula alfanumérica, tapa unidireccional |
| N.° por paquete | 960/Paq. |
| Envase | 96/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |