missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Mini Union Replacement Ferrules
Delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
97.40€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13457349
|
Trajan Scientific and Medical™
072697 |
Tamaño de orificio: 0,5 mm |
97.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15268903
|
Trajan Scientific and Medical™
072698 |
Tamaño de orificio: 0,8 mm |
97.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15258903
|
Trajan Scientific and Medical™
072695 |
Tamaño de orificio: 0,3 mm |
97.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15248903
|
Trajan Scientific and Medical™
072694 |
Tamaño de orificio: Sin orificio |
97.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Specifically designed for connecting capillary columns
- Connects guard columns to capillary columns
- Inert and precise glass lined bore
- Low dead volume
Especificaciones
15 % grafito/85 % vespel | |
10/paq. |